Learn More
L-Citrulina, TRC
Código de producto. 30136113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136113 5 g 5 g
30009770 10 mg 10 miligramos
30012235 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5357005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-75-8
Fórmula molecular C6 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 175.19
Sinónimo N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine, Ornithine, N5-carbamoyl-, L- (8CI), Cit, Citrulline, L-(+)-Citrulline, L-Citrulline, N5-Carbamoyl-L-ornithine, NSC 27425, Nδ-Carbamylornithine, α-Amino-δ-ureidovaleric acid, δ-Ureidonorvaline
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
SMILES N[C@@H](CCCNC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Citrulline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0957