Learn More
L-Citrulline, MedChemExpress
Código de producto. 16402529
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16402529 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16402529 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0391
MedChemExpress L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from l-arginine via arginine-citrulline pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Citrulline
CAS 372-75-8
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13N3O3
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (285.40 mM)
SMILES N[C@@H](CCCNC(N)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 175.19
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism