Learn More
L-citrulina-d7, TRC
Código de producto. 30357865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30357865 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC53570310MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Citrulline-d7
CAS 2483831-24-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C6 D7 H6 N3 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo (2S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoic acid, N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-D7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-d7
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D
SMILES [2H]C([2H])(NC(=O)N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoico
Peso molecular (g/mol) 182.2289
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.1396
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.