Learn More
L(+)-Citrulina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10550181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10550181 25 g Frasco de vidrio 25 g
10004013 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10550181
Marca: Thermo Scientific Acros 110470250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-75-8
Fórmula molecular C6H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00064397
Clave InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Citrulline
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCONH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 2330
Rotación específica + 25.5
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in methanol and ethanol
Transmitancia 95.0% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina