Learn More
L-citrulina, 99,3 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11413350 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11413350 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11413350 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210139780
CAS 372-75-8
Fórmula molecular C6H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00064397
Clave InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Citrulline
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.3%
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Forma física Polvo cristalino