Learn More
L-Citrulina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440913 10 g 10 g
11450913 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13316.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 372-75-8 | C6H13N3O3 | 175.19 g/mol
L-Citrulline, is used as an essential intermediate in the biosynthesis of nitric oxide from L-arginine . It is also used as a nutritional drink and biochemical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-citrulina se utiliza como intermediario esencial en la biosíntesis de óxido nítrico de L-arginina. También se utiliza como bebida nutricional y reactivo bioquímico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en condiciones normales. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-75-8
Fórmula molecular C6H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00064397
Clave InChI RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-citrulline, citrulline, h-cit-oh, delta-ureidonorvaline, sitrulline, n5-carbamoyl-l-ornithine, l-cytrulline, n5-aminocarbonyl ornithine, n delta-carbamylornithine, citrulline, l
PubChem CID 9750
ChEBI CHEBI:16349
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-5-(carbamoilamino)pentanoico
SMILES NC(CCCNC(N)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Citrulline
Punto de fusión 212°C to 214°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 6055157
Índice Merck 14,2331
Información de solubilidad It is soluble in water.
Rotación óptica +22° (c=2 in 1N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%