Learn More
L-citrulina-2,3,3,4,4,5,5-d7, CDN
Código de producto. 30328697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Pakningsstørrelse
30328697 0.01 g 0.01 g
30315205 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30328697 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND73060.01G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material L-Citrulline-d7
CAS 2483831-24-7
Fórmula molecular C6 D7 H6 N3 O3
Cantidad 0.01 g
Sinónimo (2 S)-2-Amino-5-(carbamoylamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoic acid, N5-(Aminocarbonyl)-L-ornithine-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-D7, L-Citrulline-2,3,3,4,4,5,5-d7, L-Citrulline-d7
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])(NC(=O)N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@]([2 H])(N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2 S)-2-amino-5-(carbamoilamino)-2,3,3,4,4,5,5-heptadeuteriopentanoico
Peso molecular (g/mol) 182.2289
Formula Weight (peso de la fórmula) 182,1396 g/mol
Porcentaje de pureza 98 átomo % D, mínimo 98% Pureza química
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.