Learn More
L-Chicoric Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16498988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16498988 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16498988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0457A
MedChemExpress L-Chicoric Acid ((-)-Chicoric acid) is a dicaffeoyltartaric acid and a potent, selective and reversible HIV-1 integrase inhibitor with an IC50 of ∼100 nM. L-Chicoric Acid inhibits HIV-1 replication in tissue culture.
L-Chicoric Acid ((-)-Chicoric acid) is a dicaffeoyltartaric acid and a potent, selective and reversible HIV-1 integrase inhibitor with an IC50 of ∼100 nM. L-Chicoric Acid inhibits HIV-1 replication in tissue culture.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Chicoric Acid
CAS 70831-56-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18O12
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Chicoric acid trans-Caffeoyltartaric acid
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (210.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C(O)=C2.[Rotation(-)]
Peso molecular (g/mol) 474.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.37
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus