Learn More
L-Carnosina, TRC
Código de producto. 30133775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133775 25 g 25 g
30004010 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18419025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305-84-0
Fórmula molecular C9 H14 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Sinónimo β-Alanyl-L-histidine, Carnosine (8CI), β-Alanyl-L-histidine, 2: PN: WO2009033754 PAGE: 98 claimed protein, Dragosine, Ignotin, Ignotine, Karnozin, L-Carnosine, N-(β-Alanyl)-L-histidine, NSC 524045, Sevitin, β-Alanylhistidine
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(3-aminopropanoilamino)-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES NCCC(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Carnosine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1066