Learn More
L-carnosina-d4 (N-beta-alanil-d4), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Carnosine-d4 (N-Beta-alanyl-d4) |
| CAS | 2714339-90-7 |
| Fórmula molecular | C9 D4 H10 N4 O3 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | L-Carnosine-d4 (N-β-alanyl-d4), L-Carnosine-d4, Carnosine-d4, (2 S)-2-(3-Aminopropanamido-2,2,3,3-d4)-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, β-Alanyl-d4-L-histidine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7 H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C(=O)N[C@@H](Cc1cnc[nH]1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2 S)-2-[(3-amino-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoil)amino]-3-(1 H-imidazol-5-il)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 230.2571 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1317 g/mol |
| Mostrar más |