Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Carnosina, 98 %
Product Code. 10348440 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10348440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10311753 1 g Frasco de vidrio 1 g
10697684 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239703 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10348440 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 208170050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 305-84-0
Fórmula molecular C9H14N4O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00005207
Clave InChI CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(3-aminopropanoilamino)-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Specifications
Nombre del producto químico o material L-Carnosine
Punto de fusión 253.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 25, 516
Índice Merck 15, 1851
Rotación específica + 20.90
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino