Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Carnosina, 98 %
Código de producto. 10311753 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10311753 1 g Frasco de vidrio 1 g
10348440 5 g Frasco de vidrio 5 g
10697684 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239703 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10311753 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 208170010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 305-84-0 | C9H14N4O3 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305-84-0
Fórmula molecular C9H14N4O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00005207
Clave InChI CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo l-carnosine, carnosine, beta-alanyl-l-histidine, karnozin, karnozzn, ignotine, l-ignotine, n-2-m, unii-8ho6pvn24w, nalpha-beta-alanyl-l-histidine
PubChem CID 439224
ChEBI CHEBI:15727
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(3-aminopropanoilamino)-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico
SMILES C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)NC(=O)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Carnosine
Punto de fusión 253.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 25, 516
Índice Merck 15, 1851
Condición de rotación específica +20.90° (20°C c=1.5,H2O)
Rotación específica + 20.90
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino