Learn More
MedChemExpress L-Carnosine
Código de producto. 16499366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499366 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYW013494
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress L-Carnosine is a dipeptide of the amino acids beta-alanine and histidine and has the potential to suppress many of the biochemical changes that accompany aging.
Especificaciones
Pureza 98.0%
CAS 305-84-0
Contenido y almacenamiento Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecular 226.23 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 83.33 mg/mL (368.34 mM∣Need ultrasonic)