Learn More
L-Carnitine, TRC
Código de producto. 30132984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132984 5 g 5 g
17913545 1 g 1 g
17933755 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132984 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1841105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-15-1
Fórmula molecular C7 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 161.2
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, hydroxide, inner salt, (R)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, L- (8CI), (-)-Carnitine, (-)-L-Carnitine, (R)-Carnitine, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (R)-, Aminocarnifarm, Carniking, Carniking 50, Carnil, Carnilean, Carnipass, Carnipass 20, Carnitene, Carnitine, Carnitine, (-)-, Carnitor, Carnivit, Coaxel, L-(-)-Carnitine, L-Carnipure, L-Carnitine, Levocarnitine, Natrulon RC, ST 198, Vitamin BT, l-Carnitine
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4-(trimetilazaniomil)butanoato
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Carnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/t6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.1052
Porcentaje de pureza >95%