Learn More
L-Carnitina Orotato, TRC
Código de producto. 30356593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356593 100 mg -
30358995 500 mg -
30353569 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC184170100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160468-17-7
Fórmula molecular C12H17N3O6
Peso molecular (g/mol) 299.28
Sinónimo (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Salt, (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Ion, (R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Ion, (R)- 3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium-1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hidroxipropilo]-trimetilaziano; 2,4-dioxo-1H-pirimidina-6-carboxilato
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O.[O-]C(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Carnitine Orotate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO3.C5H4N2O4/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)/t6-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1223