Learn More
L-Carnitina-L-tartrato, TRC
Código de producto. 30137410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137410 500 mg 500 miligramos
30012882 100 mg 100 miligramos
30005026 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC184173500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36687-82-8
Fórmula molecular 2 C7 H16 N O3 . C4 H4 O6
Peso molecular (g/mol) 472.48
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, (2R)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, (2R)-, salt with (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid (2:1) (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, (R)-, salt with [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioic acid (2:1), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, ion(2-), bis[(2R)-3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium] (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, ion(2-), bis[(R)-3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium], Carnipure tartrate, Carnitine tartrate, L-Carnitine L-tartrate, L-Carnitine tartrate, Levocarnitine tartrate, Levocarnitine L-Tartrate
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hidroxipropilo]-trimetilaziano; (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioato
SMILES C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O.C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Carnitinetartrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C7H15NO3.C4H6O6/c2*1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*6,9H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*6-;1-,2-/m111/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.2268
Porcentaje de pureza >95%