Learn More
Clorhidrato de L-carnitina, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11470862 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11470862 1 g
11480862 5 g
11490862 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470862 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219503101
CAS 6645-46-1
Fórmula molecular C7H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 197.66
Número MDL MFCD00066100
Clave InChI JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
Sinónimo r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 656657
Nombre IUPAC Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-hidroxipropil]trimetilazanio
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-carnitine hydrochloride
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.7
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Crystalline Powder