Learn More
Clorhidrato de L(-)-Carnitina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15215988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15215988 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15215988 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 230280250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Carnitine hydrochloride
CAS 6645-46-1
Punto de fusión 142.0°C
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C7H16ClNO3
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Número MDL MFCD00066100
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,1849
Condición de rotación específica −22.00 (20.00°C c=1, H2O)
Rotación específica -22
Sinónimo r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol, slightly soluble in cold ethanol, practically insoluble in acetone and ether
Clave InChI JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hidroxipropil]-trimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 197.66
PubChem CID 656657
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Carnitine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.