Learn More
Clorhidrato de L(-)-Carnitina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15205988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Packungsgröße:
5 g
Catalog No. Cantidad Packungsgröße
15205988 5 g 5 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15205988 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 230280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.65€
    40.65€ / 5 g
    Ahorro 6.00€
    12% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material L(-)-Carnitine hydrochloride
CAS 6645-46-1
Punto de fusión 142.0°C
Pérdida por secado 5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C7H16ClNO3
Fórmula lineal HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Número MDL MFCD00066100
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,1849
Condición de rotación específica −22.00 (20.00°C c=1, H2O)
Rotación específica -22
Sinónimo r-3-carboxy-2-hydroxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium chloride, l-carnitine hcl, unii-j3y5e6iks3, l-carnitine hydrochloride, levocarnitine chloride, j3y5e6iks3, r-carnitine hydrochloride, carnitine l-form hydrochloride, +--carnitine chloride, l-3-carboxy-2-hydroxypropyl trimethylammonium chloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol, slightly soluble in cold ethanol, practically insoluble in acetone and ether
Clave InChI JXXCENBLGFBQJM-FYZOBXCZSA-N
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(O)=O
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-hidroxipropil]-trimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 197.66
PubChem CID 656657
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Carnitine hydrochloride
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.