Learn More
L-carnitina-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Carnitine trimethyl-d9 |
| CAS | 126827-79-0 |
| Fórmula molecular | C7 D9 H7 N O3 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, inner salt, (2R)- (9CI), 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-, inner salt, (R)- (ZCI), (2R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-d9, L-Carnitine-D9 (N,N,N-trimethyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO3/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11/h6,9H,4-5H2,1-3H3/p+1/t6-/m1/s1/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[N+](C[C@H](O)CC(=O)O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | [(2R)-3-carboxi-2-hidroxi-propil]-tris(trideuteriometil)amonio |
| Peso molecular (g/mol) | 171.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.169 |