Learn More
L-carnitina-d3 HCl (N-metil-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 350818-62-1 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H13 N O3 . Cl |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, chloride, (2 R)- (9 CI), (2 R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium chloride, (R)-(3-Carboxy-2-hydroxypropyl)dimethyl(methyl-d3)ammonium chloride, (R)-Carnitine-d3 hydrochloride, Levocarnitine-d3 chloride, l-Carnitine-d3 chloride, l-Carnitine-d hydrochloride, Levocarnitine-D3 (N-methyl-D3) chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9 H,4-5H2,1-3H3;1 H/t6-;/m1./s1/i1D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@H](O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | cloruro de [(2 R)-3-carboxi-2-hidroxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 200.678 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.101 g/mol |
| Mostrar más |