Specifications
| Nombre del producto químico o material | L(-)-Carnitine |
| Punto de fusión | 208°C to 212°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO- |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 04, IV, 3185 |
| Índice Merck | 15, 1849 |
| Show More |
Safety and Handling
- L(-)-Carnitine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.