Learn More
L(-)-Carnitina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10340694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10340694 1 g Frasco de vidrio 1 g
10093110 10 g Frasco de vidrio 10 g
10752875 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10340694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 241040010
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-15-1
Fórmula molecular C7H15NO3
Peso molecular (g/mol) 161.2
Número MDL MFCD00038747
Clave InChI PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4-(trimetilazaniomil)butanoato
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Carnitine
Punto de fusión 208°C to 212°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3N+CH2CH(OH)CH2COO-
Cantidad 1 g
Beilstein 04, IV, 3185
Índice Merck 15, 1849
Condición de rotación específica − 31.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotación específica -31
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Carnitine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.