Learn More
L-carnitina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468247 50 g 50 g
11458247 10 g 10 g
11478247 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17618.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    354.96€
    297.65€ / 50 g
    Ahorro 57.31€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 541-15-1 | C7H15NO3 | 161.201 g/mol
L-Carnitine is widely used as a nutritional supplement in food and beverage industries. It is used as a food additive. It acts as a cyanide antidote. It is also used in reversing and preventing hyperthyroid symptoms. It is a vitamin-like nutrient, which plays an important role in human metabolism.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La L-carnitina se utiliza ampliamente como suplemento nutricional en las industrias de alimentación y bebidas. Se utiliza como aditivo alimentario. Actúa como antídoto contra el cianuro. También se utiliza para revertir y prevenir los síntomas de hipertiroidismo. Es un nutriente similar a la vitamina, que desempeña un papel importante en el metabolismo humano.
Solubilidad
Soluble en agua, piridina, dimetilsulfóxido, metanol y etanol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-15-1
Fórmula molecular C7H15NO3
Peso molecular (g/mol) 161.201
Número MDL MFCD00038747
Clave InChI PHIQHXFUZVPYII-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo l-carnitine, levocarnitine, vitamin bt, r-carnitine, carnitor, --carnitine, carnitine, --l-carnitine, karnitin, l---carnitine
PubChem CID 10917
ChEBI CHEBI:16347
Nombre IUPAC (3R)-3-hidroxi-4-(trimetilazaniomil)butanoato
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Carnitine
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 4292315
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,1849
Información de solubilidad Soluble in water,pyridine,dimethyl sulfoxide,methanol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza ≥99%