Learn More
Sulfato de L-canavanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Canavaninesulfate |
| CAS | 2219-31-0 |
| Fórmula molecular | C5 H12 N4 O3 . H2 O4 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N4O3.H2O4S/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@@H](CCONC(=N)N)C(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-4-carbamimidamidooxibutanoico; ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 274.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.0583 |