Learn More
L-Canavanine sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16478786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478786 100 mg 100 miligramos
16414617 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1581A
MedChemExpress L-Canavanine sulfate is a selective inhibitor of inducible NO synthase.
L-Canavanine sulfate is a selective inhibitor of inducible NO synthase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Canavanine sulfate
CAS 2219-31-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H14N4O7S
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (364.63 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O.O=S(O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 274.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.25
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death