Learn More
L-alcanfor, TRC
Código de producto. 30456898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456898 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7963901G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphor
CAS 464-48-2
Fórmula molecular C10 H16 O
Cantidad 1 g
Sinónimo Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S)-, Camphor','(1S,4S)-(-)- (8CI), (-)-Alcanfor, (-)-Camphor, (1S)-(-)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1S)-Camphor, (1S,4S)-(-)-Camphor, (S)-(-)-Camphor, NSC 26351, l-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one','1,7,7-trimethyl-','(1S,4S)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2
Nombre IUPAC (1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 152.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201