Learn More
L-alcanfor, Mikromol™
Código de producto. 30052737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052737 25 mg 25 miligramos
18001130 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052737 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3327.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
L-alcanfor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphor
CAS 464-48-2
Nombres de analitos o componentes (1S)-(-)-Camphor
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (1S,4S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S)-, Camphor, (1S,4S)-(-)- (8CI), (-)-Alcanfor, (-)-Camphor, (1S)-(-)-Camphor, (1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1S)-Camphor, (1S,4S)-(-)-Camphor, (S)-(-)-Camphor, NSC 26351, l-Camphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, 1,7,7-trimethyl-, (1S,4S)-
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2
Nombre IUPAC (1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
Peso molecular (g/mol) 152.23
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1201 g/mol