Learn More
L(-)-Alcanfor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637062 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10636914 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10637062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108190100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 464-48-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-48-2
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
Clave InChI DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
Sinónimo --camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
PubChem CID 444294
ChEBI CHEBI:15397
Nombre IUPAC (1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Camphor
Punto de fusión 178.0°C to 180.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 204.0°C
Temperatura de inflamación 64°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 07, 134
Índice Merck 15, 1734
Rotación específica − 32.00
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/800mL water (25°C) (giving a colloidal solutio. Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%
Grado Técnico
Forma física Cristales adherentes o polvos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Camphor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.