Learn More
Sulfóxido de L-butionina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Buthionine Sulfoxide |
| CAS | 199982-01-9 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NO3S/c1-2-3-5-13(12)6-4-7(9)8(10)11/h7H,2-6,9H2,1H3,(H,10,11)/t7-,13?/m0/s1 |
| SMILES | CCCCS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-butilsulfinilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 207.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0929 |