Learn More
MP Biomedicals™ Agar caldo L, cápsulas grandes
Código de producto. 11393209 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 1kg
Código de producto.
11393209 Cantidad: 1kg
1 options
Código de producto. 11393209 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 113001236
Medios de cultivo utilizados para el crecimiento de bacterias.
  • Normalmente contienen 10 g de triptona y 5 g de extracto de levadura por litro, y varían en sal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de caldo Caldo L
Tipo de medios Medios bacterianos
Tipo de producto Agar
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células bacterianas, expresión génica; análisis microbiológico; transfección y expresión de proteínas.
Cantidad 1 kg
Para uso exclusivo en investigación.