Learn More
Acetato de L-(-)-bornilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486106 25 g 25 g
11496106 100 g 100 g
11406116 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22957.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5655-61-8
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
Clave InChI KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Sinónimo bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Bornyl acetate
Densidad 0.98
Punto de ebullición 223°C to 224°C
Temperatura de inflamación 84°C (184°F)
Índice de refracción 1.463
Cantidad 25 g
Beilstein 2502036
Índice Merck 14,1339
Nombre IUPAC acetato de (1S,2R,4S)-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]-heptan-2-il
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 95%