Learn More
Acetato de L-bornilo, 95%
Código de producto. 10254080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10254080 5 g 5 g
10060570 100 g 100 g
10599800 500 g 500 g
10217313 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10254080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5655-61-8 | C12H20O2 | 196,29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5655-61-8
Fórmula molecular C12H20O2
Peso molecular (g/mol) 196.29
Número MDL MFCD00867808,MFCD00135942,MFCD00135942
Clave InChI KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Sinónimo bornyl acetate, -bornyl acetate
PubChem CID 44630108
Nombre IUPAC Acetato de [(1R,3S)-4,7,7-trimetil-3-biciclo[2.2.1]heptanil]
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Bornyl acetate
Nombre de nota 95%
Color Incolora
Densidad 0.9875g/mL
Punto de ebullición 223°C to 224°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (as C12H20O2) Total esters (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4620 to 1.465
Cantidad 5 g
Beilstein 06,82
Índice Merck 15,1341
Gravedad específica 0.9875
Rotación específica -38
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: miscible with 95% alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación