Learn More
L-(-)-Borneol, 98,0%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11407781 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11407781 100 g
1 options
Código de producto. 11407781 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215051380
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Borneol
CAS 464-45-9
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.98
Fórmula molecular C10H18O
Número MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Cantidad 100 g
Sinónimo --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
Clave InChI DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Nombre IUPAC (1S,2R,4R)-1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 154.25
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.3
Forma física Polvo cristalino