Learn More
L(-)-borneol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10215640 100 g Frasco de plástico 100 g
10023383 25 g Frasco de plástico 25 g
10184410 500 g Frasco de plástico 500 g
15189203 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10215640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 464-45-9 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 464-45-9
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00003759,MFCD00066426,MFCD00066427
Clave InChI DTGKSKDOIYIVQL-NQMVMOMDSA-N
Sinónimo --borneol, borneol, l-borneol, 1s,2r,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-ol, linderol, 1s-endo---borneol, borneo camphor, bornyl alcohol, sumatra camphor, dl-borneol
PubChem CID 1201518
ChEBI CHEBI:15394
Nombre IUPAC (1S,3R,4S)-4,7,7-trimetilbicíclo[2.2.1]heptan-3-ol
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Borneol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 204°C to 208°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 06,72
Índice Merck 15,134
Rotación específica -36.2
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(-)-Borneol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.