Learn More
L-BMAA hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18005562 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18005562 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 2538/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Neurotoxic amino acid
Neurotoxic glutamate agonist originally isolated from Cycas circinalis. Implicated in the pathogenesis of amyotrophic lateral sclerosis-Parkinsonism-dementia complex of Guam (Guam ALS-PD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-BMAA hydrochloride
CAS 16012-55-8
Fórmula molecular C4H11ClN2O2
Sinónimo l-bmaa hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino propanoic acid hydrochloride, beta-n-methylamino-l-alanine hydrochloride, s +-2-amino-3-methylamino propionic acid hydrochloride, s-2-amino-3-methylamino-propionic acid hydrochloride, l-2-amino-3 methylamino propanoicacidhydrochloride, h-l-dap me-oh hcl, s +-2-amino-3-methylamino propionicacidhydrochloride, bestipharma 572-892, beta-methylamino-l-alanine hcl
Clave InChI VDXYGASOGLSIDM-DFWYDOINSA-N
SMILES CNCC(C(=O)O)N.Cl
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 154.594
Cantidad 10 mg
PubChem CID 51358333
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza >98%