Learn More
Ácido láctico L-beta-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-beta-Imidazole Lactic Acid |
| CAS | 14403-45-3 |
| Fórmula molecular | C6H8N2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-3-(5-Imidazolyl)-2-Hydroxypropionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O3/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | C1=C(NC=N1)C[C@@H](C(=O)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 156.14 |