Learn More
Ácido láctico L-beta-imidazol monohidrato, TRC
Código de producto. 30408770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408770 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30408770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI3550001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-b-Imidazolelactic Acid, Monohydrate
CAS 220919-94-8
Fórmula molecular C6 H8 N2 O3 . H2 O
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m0./s1
SMILES O.O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-hidroxi-3-(1H-imidazol-4-il)propanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 174.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0641