Learn More
Dihidrocloruro de L-beta-homolisina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-beta-Homolysine Dihydrochloride |
| CAS | 290835-83-5 |
| Fórmula molecular | C7H16N2O2 .2HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3S)-3,7-Diamino-Heptanoic Acid Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1 |
| SMILES | C(CCN)C[C@@H](CC(=O)O)N.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato del ácido (S)-3,7-diaminoheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.07 |