Learn More
Clorhidrato de ácido L-beta-homoglutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-beta-Homoglutamic Acid Hydrochloride |
| CAS | 61884-74-0 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | C(CC(=O)O)[C@@H](CC(=O)O)N.Cl |
| Nombre IUPAC | ácido (3S)-3-aminohexanodioico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 197.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0455 |