Learn More
Lb-imidazol ácido láctico monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-b-Imidazolelactic Acid, Monohydrate |
| CAS | 220919-94-8 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 O3 . H2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O3.H2O/c9-5(6(10)11)1-4-2-7-3-8-4;/h2-3,5,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11);1H2/t5-;/m0./s1 |
| SMILES | O.O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-hidroxi-3-(1H-imidazol-4-il)propanoico; hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 174.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0641 |