Learn More
Tocris Bioscience™ L-Azidonorleucine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18727576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18727576 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18727576 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6585/10
Unnatural Amino Acids
L-Azidonorleucine hydrochloride is an unnatural amino acid; surrogate methionine. Can be incorporated into proteins by a mutant methionyl tRNA synthetase to enable cell-type specific analysis of protein synthesis. For use with bio-orthogonal non-canonical amino-acid tagging (BONCAT) or fluorescent non-canonical amino acid tagging (FUNCAT). Labeling does not affect the normal localization of the labeled proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-2-Amino-6-azidohexanoic acid hydrochloride
CAS 1454334-76-9
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C6H12N4O2.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.65