Learn More
Ácido L-azetidina-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30337127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337127 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30337127 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA812500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Azetidine-2-carboxylic Acid
CAS 2133-34-8
Fórmula molecular C4 H7 N O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1CCN1
Nombre IUPAC ácido (2S)-azetidina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 101.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0477