Learn More
l-Atabrine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16485828
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16485828 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16485828
Marca: Medchem Express HY13735C
MedChemExpress l-Atabrine dihydrochloride is a less active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
l-Atabrine dihydrochloride is a less active enantiomer of quinacrine which displays antiprion activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material l-Atabrine dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 56100-42-6
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32Cl3N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (105.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (42.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](NC1=C(C=C(OC)C=C2)C2=NC3=CC(Cl)=CC=C31)CCCN(CC)CC.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 472.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.88
Porcentaje de pureza 98.78%