Learn More
L-aspartil-L-fenilalanina, Mikromol™
Código de producto. 30050216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050216 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050216 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0314.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
L-aspartil-L-fenilalanina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartyl-L-phenylalanine
CAS 13433-09-5
Nombres de analitos o componentes L-Aspartyl-L-phenylalanine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H16 N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame Imp. B (EP), Aspartame Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxi-2-feniletil]amino]-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 280.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1059 g/mol