Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éster metílico de L-aspartil-L-fenilalanina, 98%
Código de producto. 10227603 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10227603 25 g Frasco de vidrio 25 g
10093140 1 g Frasco de vidrio 1 g
10217603 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10227603 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 228650250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22839-47-0 | C14H18N2O5 | 294.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22839-47-0
Fórmula molecular C14H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 294.31
Número MDL MFCD00002724
Clave InChI IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Sinónimo aspartame, nutrasweet, asp-phe-ome, asp-phe methyl ester, aspartam, aspartamum, aspartamo, l-aspartyl-l-phenylalanine methyl ester, aspartylphenylalanine methyl ester, dipeptide sweetener
PubChem CID 134601
ChEBI CHEBI:2877
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[(2S)-1-metoxi-1-oxo-3-fenilpropan-2-il]amino]-4-oxobutanoico
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester
Punto de fusión 248.0°C to 250.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Pérdida por secado 4.5% max. (105°C, 4 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2CH3
Rotación específica + 12.50
Índice Merck 15, 829
Transmitancia 95% min. (c=1, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Información de solubilidad Solubility in water: sparingly soluble.
Condición de rotación específica + 12.50 (20.00°C c=4,15N formic acid)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino