Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-aspartil-L-fenilalanina, 95 %
Código de producto. 10647061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10647061 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10073863 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647061 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 310021000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13433-09-5 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13433-09-5
Fórmula molecular C13H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 280.28
Número MDL MFCD00063155
Clave InChI YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Sinónimo l-aspartyl-l-phenylalanine, aspartyl-phenylalanine, demethylaspartame, aspartylphenylalanine, asp-phe, h-asp-phe-oh, l-a-aspartyl-l-phenylalanine, l-alpha-aspartyl-l-phenylalanine, alpha-aspartylphenylalanine, s-3-amino-4-s-1-carboxy-2-phenylethyl amino-4-oxobutanoic acid
PubChem CID 93078
ChEBI CHEBI:73830
SMILES N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartyl-L-phenylalanine
Nombre de nota 95%
Color Claro a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)CO2H
Rotación específica +10.0° to +13.0° (24°C, 589nm) (c=1, 0.5N HCl)
Agua 3% max. (K.F.)
Nombre IUPAC Ácido (3S)-3-amino-4-[(1S)-1-carboxi-2-feniletilo]amino]-4-oxobutanoico
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.28
Porcentaje de pureza ≥94% (HPLC)
Forma física Polvo