Learn More
Clorhidrato de anhídrido L-aspártico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Aspartic Anhydride Hydrochloride |
| CAS | 34029-31-7 |
| Fórmula molecular | C4H5NO3. HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (3S)-3-Aminodihydro-2,5-furandione Hydrochloride, (S)-3-Aminodihydro-2,5-furandione Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5NO3.ClH/c5-2-1-3(6)8-4(2)7;/h2H,1,5H2;1H/t2-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@H]1CC(=O)OC1=O |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-aminooxolano-2,5-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0036 |