Learn More
Ácido L-aspártico (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents
Código de producto. 10796254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10796254 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10796254 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP374100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic Acid
Punto de fusión 270°C
Amonio 0.02% max.
CAS 56-84-8
pH 2.5 to 3.5
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Residuos de ignición 0.1% max.
Identificación Pass Test
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.0 %
Pérdida por secado 0.2% max.
Otros aminoácidos Chromatographically not detectable
Fórmula molecular C4H7NO4
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00002616
Rotación específica 24.8 to 25.8° (+ or -)
Índice Merck 15, 830
Estado de la solución (%T) 98.0% min.
Sinónimo l-aspartic acid, aspartic acid, h-asp-oh, l-aspartate, asparagic acid, aspatofort, l-asparagic acid, l-aminosuccinic acid, s-2-aminosuccinic acid, asparaginic acid
Vector alfa Aspartic Acid
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Densidad 1.6613g/cm³
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminobutanedioico
Peso molecular (g/mol) 133.10
Cantidad 100 g
PubChem CID 5960
ChEBI CHEBI:17053
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.05
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.0%
Forma física Sólido