Learn More
Ácido L-Aspártico, TRC
Código de producto. 30138025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138025 100 g 100 g
30132747 25 g 25 g
17938924 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA790024100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-84-8
Fórmula molecular C4 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 133.1
Sinónimo Aspartic acid, L- (8CI), (+)-Aspartic acid, (+)-L-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, 3: PN: WO2018027024 SEQID: 3 claimed protein, 74: PN: WO2018075807 SEQID: 166 claimed protein, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminobutanedioico
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Aspartic acid
Nombres de analitos o componentes L-Aspartic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0375
Porcentaje de pureza >95%